Learn More
4-(2-bromoetil)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250mg
1g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |