Learn More
Clorhidrato de fluoruro de 4-(2-aminoetil) bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457585 250 mg 250 miligramos
11425830 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26473.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30827-99-7 | C8H11ClFNO2S | 239.689 g/mol
AEBSF is extensively used in studies aiming to describe cholesterol regulatory genes due to its potent ability to inhibit Site-1-protease (S1P). This serine protease, located in the Golgi apparatus, is responsible for activating the sterol regulatory element-binding proteins. By selectively inhibiting S1P, AEBSF can be used to characterize the downstream result of SREBP inhibition and its influence on cholesterol regulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La AEBSF se utiliza ampliamente en estudios que tienen como objetivo describir genes reguladores del colesterol debido a su potente capacidad para inhibir sita-1-proteasa (S1P). Esta serina proteasa, ubicada en el aparato de Golgi, es responsable de activar las proteínas reguladoras del esterol de fijación del elemento. Mediante la inhibición selectiva de la S1P, la AEBSF se puede utilizar para caracterizar el resultado final de la inhibición de la SREBP y su influencia en la regulación del colesterol.
Solubilidad
Soluble en agua 50 mg/ml o 100 % etanol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes, el aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.689
Número MDL MFCD00132962
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Punto de fusión ∼184°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 7604627
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 50mg/mL or 100% ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.69
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.