Learn More
4-[2-(6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinil)etil]anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an intermediate for the preparation of Elacridar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio para la preparación de Elacridar.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es un intermedio para la preparación de Elacridar.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.41 |
Porcentaje de pureza | 97% |