Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15473657
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
46047-18-1
C7H7N5
161.168
MFCD01219548
KTPONJJKCBOJCQ-UHFFFAOYSA-N
4-2h-tetrazol-5-yl aniline, 4-1h-tetrazol-5-yl aniline, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl aniline, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl aniline, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylamine, 5-4-aminophenyl tetrazole, benzenamine, 4-1h-tetrazol-5-yl, benzenamine, 4-2h-tetrazol-5-yl, 5-4-aminophenyl-1h-tetrazole
1079216
4-(2H-tetrazol-5-il)anilina
C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)N
46047-18-1
C7H7N5
161.168
MFCD01219548
KTPONJJKCBOJCQ-UHFFFAOYSA-N
4-2h-tetrazol-5-yl aniline, 4-1h-tetrazol-5-yl aniline, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl aniline, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl aniline, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylamine, 5-4-aminophenyl tetrazole, benzenamine, 4-1h-tetrazol-5-yl, benzenamine, 4-2h-tetrazol-5-yl, 5-4-aminophenyl-1h-tetrazole
1079216
4-(2H-tetrazol-5-il)anilina
C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)N
Aplicaciones
Se utilizan para preparar colorantes. Se utilizan industrialmente en los flujos de procesos de gas natural y refinería. También se utilizan en la industria de polímeros como monómeros. Las aminas se utilizan como aditivos para aceites lubricantes, combustibles de motor y asfalto y son productoras de etanolaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)aniline
Punto de fusión ∽265°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.17
Porcentaje de pureza 97%