Learn More
Ácido 4-(1H-imidazol-1-il)benzoico, ≥90 %, Maybridge
Catalog Number 10384612
Click to view available options
Cantidad:
1 g
17616-04-5
C10H8N2O2
188.19
MFCD00586645
LFIDZIWWYNTQOQ-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 4-imidazol-1-yl benzoic acid, 4-1-imidazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-imidazol-1-yl, 4-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, 4-imidazol-1-yl-benzoic acid, 4-imidazolylbenzoic acid, pubchem19564
736529
ácido 4-imidazol-1-ilbenzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
17616-04-5
C10H8N2O2
188.19
MFCD00586645
LFIDZIWWYNTQOQ-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 4-imidazol-1-yl benzoic acid, 4-1-imidazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-imidazol-1-yl, 4-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, 4-imidazol-1-yl-benzoic acid, 4-imidazolylbenzoic acid, pubchem19564
736529
ácido 4-imidazol-1-ilbenzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Nombre del producto químico o material 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 90%