Learn More
Ácido 4-(1H-imidazol-1-il)benzoico, ≥90 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoic acid |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.19 |
Porcentaje de pureza | 90% |