Learn More
Ácido 4-(1-pirrolil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid |
CAS | 22106-33-8 |
Fórmula molecular | C11H8NO2 |
Número MDL | MFCD00082569 |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Sinónimo | 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid |
Clave InChI | NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1 |
Nombre IUPAC | 4-(1H-pirrol-1-il)benzoato |