Learn More
4-(1-Pirrolidinil)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1g
5g
25g
Envase:
Frasco de vidrio
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
2-acetyl-5-norbornene, 5-acetyl-2-norbornene, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethanone, 5-acetylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene, methyl 5-norbornen-2-yl ketone, 1-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl ethanone, ethanone, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethan-1-one, 5-acetylnorbornene
107366
1-(5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil)etanona
C1CCN(C1)C1CCNCC1
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
2-acetyl-5-norbornene, 5-acetyl-2-norbornene, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethanone, 5-acetylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene, methyl 5-norbornen-2-yl ketone, 1-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl ethanone, ethanone, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethan-1-one, 5-acetylnorbornene
107366
1-(5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil)etanona
C1CCN(C1)C1CCNCC1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Punto de fusión 52.0°C to 57.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Forma física Crystals
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.