Learn More
Ácido 4-(1-pirrolidinil)benzoico, Thermo Scientific™
12.55€ - 16.10€
CAS | 22090-27-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H13NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
Número MDL | MFCD01631241 |
Clave InChI | KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2795515 |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10155442
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30101CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
12.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10026212
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30101DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
16.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
22090-27-3 | |
191.23 | |
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N | |
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1 |
C11H13NO2 | |
MFCD01631241 | |
2795515 |
Especificaciones
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid | |
97% | |
MFCD01631241 | |
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-(pirrolidin-1-il)benzoico | |
2795515 | |
97% |
22090-27-3 | |
C11H13NO2 | |
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine | |
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1 | |
191.23 | |
191.23 |
Seguridad y manipulación
Advertencia