Learn More
Ácido 4-(1-pirrolidinil)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10155442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10155442 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10026212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10155442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30101CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 22090-27-3
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD01631241
Clave InChI KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795515
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
Nombre IUPAC ácido 4-(pirrolidin-1-il)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%