Learn More
Motic™ Conjunto de iluminación LED incidente de 3 W
Descripción
- Este foco iluminador debe combinarse con un bloque de enfoque Motic 2111/2112 y el soporte LED 2111.
- Puede aportar iluminador LED 5500 K cuando se combina con el soporte LED 2111.
- La intensidad de iluminación se puede ajustar mediante el control de intensidad del soporte LED 2111.
- 5500Temperatura de color K
- Bombilla LED lambertiana de 3 W bombilla para iluminación incidente.
- Control de intensidad ajustable; lineal.
- Campo de visión óptimo de 50 mm a 108 mm de la muestra
- Conexión fácil y segura a la columna del soporte LED 2111 para alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de bombilla | LED lamburtiano de 5500 K |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio SMZ-161 |
| Tipo de iluminación | Iluminador de foco |
| Vataje | 3 w |