Learn More
3M™ Absorbentes químicos estándar
Absorba prácticamente cualquier líquido con estos absorbentes de productos químicos
Marca: 3M™ P-500
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
Descripción
Las microfibras de polipropileno meltblown absorben líquidos como el ácido fluorhídrico y otros productos químicos acuosos y pueden absorber una media de 10 veces su peso de la mayoría de líquidos peligrosos designados por la EPA.
- Los absorbentes no contienen suciedad ni polvo; no contienen gránulos abrasivos que puedan dañar los equipos caros
- La base de polipropileno es químicamente inerte e incinerable; permite la separación y el reciclaje en numerosas aplicaciones
- Los cartones amarillos fáciles de localizar protegen los absorbentes frente a la temperatura y la humedad para un almacenamiento seguro prolongado
- Las cómodas cajas dispensadoras, adecuadas para mesas o montaje en pared, mantienen las almohadillas y almohadas dentro de un alcance sencillo Las almohadillas o rollos son ideales para su uso en superficies de trabajo y se puede recortar su tamaño
- Las mini plumas rodean y contienen los derrames; las almohadas los absorben
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
——Especificaciones
OSHA 29 CFR, parte 1910.132 | |
14 gal | |
Polypropylene | |
Para el control de derrames de algunos líquidos peligrosos, materiales de partículas que se utilizan en aplicaciones de embalaje donde la rotura de un recipiente podría provocar la liberación de líquido peligroso |
Amarillo | |
53 l | |
Partícula absorbente de productos químicos | |
P500 |