Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate
Provides an ultra low non-specific biomolecular binding properties. Greiner Bio-One 384 Well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate has long-term surface stability without degradation or leaching.
Marca: Greiner Bio-One 781904
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Une proteínas, ADN, ARN
- Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
- Aumentar la sensibilidad del ensayo <
Service Plan
No
Especificaciones
Estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Poliestireno | |
De 15 a 110 μl | |
131 μl | |
Rotor de cestillos basculantes de 4800 × g | |
10 | |
De -20 °C a +60 °C |
16 x 24 | |
No adherente | |
Microplaca | |
384 | |
No estéril | |
Cuadrado redondeado | |
40 | |
Sí | |
Blanco |