Learn More
Thermo Scientific™ Placas de PCR de 384 pocillos con faldón completo
Reduce well-to-well variability with 384-Well PCR Plate Full Skirted PCR Plates, thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
Marca: Thermo Scientific™ AB1384P
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
384-Well Full Skirted PCR Plates are thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
Características destacadas
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes de pocillos delgadas y uniformes proporcionan una transferencia de calor uniforme y máxima para obtener un rendimiento igual de alto de todas las muestras
- Tamaño SBS
- Volumen máximo del pocillo de 40 µl, volumen de trabajo de 25 µl
- Esquina recortada: A24
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
16 x 24 | |
384 | |
Estándar |
Certificados como material sin ADN humano, ribonucleasa, desoxirribonucleasa ni endotoxinas. | |
Placa para PCR ABgene de 384 pocillos, con faldón completo, estándar | |
Morado | |
25 μl | |
Morado |