Learn More
Fisherbrand™ ECO-therm Lab Thermometer
Green spirit thermometers filled with non toxic expansion liquid.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15412695
  • 29.65€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
  • Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
  • El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Especificaciones
inmersión total
Vidrio
Termómetro de laboratorio de inmersión
− 10 °C
± 1,5 °C
305 mm
Alcohol verde
150 °C
De -10 °C a +150 °C