Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Trucha verde
Verde agua
Descripción
- El reborde especialmente diseñado es ideal para mantener el flujo, sin preocuparse de derrames
- Resistencia y garantía para toda la vida
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 946 mL |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Verde agua |
Boca | Estrecha |