Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.
Marca: Nalgene 2078-2027
Detalles adicionales : Peso : 2.35000kg
Descripción
- El reborde especialmente diseñado es ideal para mantener el flujo, sin preocuparse de derrames
- Resistencia y garantía para toda la vida
Especificaciones
946 mL | |
32 oz | |
Gris | |
Estrecha |