Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55mm and diameter of 315mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-060
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795398
  • 377.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
  • Diámetro: 315 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
315mm
1,7mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
55 mm
Certificados
Ver productos accesorios