Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Marca: RETSCH 60.146.009000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Specifica
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
305mm | |
9 mm | |
ISO 3310/2 | |
40 mm |