Learn More
Cole-Parmer™ Bandejas universales de acero inoxidable 304
Transporte accesorios, instrumentos y otros artículos con estas bandejas de acero inoxidable. Las bandejas de acero inoxidable 304 Cole-Parmer™ sirven para diversas finalidades en el laboratorio.
Marca:  Cole-Parmer™ 07277-17
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11727954
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bandeja universal de acero inoxidable
  • Soporta temperaturas de hasta 343 °C
Especificaciones
Especificaciones
431 x 295 mm
1,9 cm
Acero inoxidable
29,5 cm
1 unidad
0,75 in
343 °C
431 x 295 x 19 mm
43,2 cm
Bandeja de uso general
Mantenga suministros, instrumentos y otros artículos a mano para su transporte
17 in
Rectangulares
11 in