Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de laboratorio de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la microespátula Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ con revestimiento de PTFE se utiliza ampliamente y es sólida, asequible y resistente a la mayoría de los disolventes.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00376kg
Descripción
- Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
- Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
- Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
- Longitud = 150mm
- Anchura = 4mm
- Diámetro del cuerpo central de 1,60 - 'micro'
- Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula | |
4 mm | |
Acero inoxidable |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
De -195 °C a +260 °C | |
150 mm |