missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15454867
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
503179-70-2
C7H6F3NO3S
241.18
MFCD03094233
PPKQBZLWPZIXOQ-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzenesulfonamide, 3-trifluoromethoxy benzenesulphonamide, 3-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonamide, 3-trifluoromethyloxy benzenesulfonamide
2778304
3-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
503179-70-2
C7H6F3NO3S
241.18
MFCD03094233
PPKQBZLWPZIXOQ-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzenesulfonamide, 3-trifluoromethoxy benzenesulphonamide, 3-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonamide, 3-trifluoromethyloxy benzenesulfonamide
2778304
3-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Punto de fusión 89°C to 93°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.19
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'