Learn More
3-Pirrolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-pirrolina es adecuada para usarla en un estudio e investigar las energías de unión a nivel central de moléculas orgánicas insaturadas simples adheridas ala superficie Si(001) mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Puede usarse en la síntesis de inhibidores2 de renina y vasodilatadores.
Solubilidad
Completamente misíble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, agua, humedad, ácidos, calor.
La 3-pirrolina es adecuada para usarla en un estudio e investigar las energías de unión a nivel central de moléculas orgánicas insaturadas simples adheridas ala superficie Si(001) mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Puede usarse en la síntesis de inhibidores2 de renina y vasodilatadores.
Solubilidad
Completamente misíble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, agua, humedad, ácidos, calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Pyrroline |
Punto de ebullición | 90°C to 91°C |
Temperatura de inflamación | −18°C (0°F) |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2733 |
Beilstein | 103173 |
Índice Merck | 14,8017 |
Sinónimo | 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.11 |
Porcentaje de pureza | 96% |