Learn More
(3-Pirid-4-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |