Learn More
Ácido 3-(fenoximetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
92.65€ - 387.00€
CAS | 31719-75-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H12O3 |
Peso molecular (g/mol) | 228.247 |
Clave InChI | URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg |
PubChem CID | 3729884 |
Nombre IUPAC | ácido 3-(fenoximetil)benzoico |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10316474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63601CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
92.65€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021534
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63601DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
254.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10537664
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63601DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
387.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
31719-75-2 | |
228.247 | |
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg | |
ácido 3-(fenoximetil)benzoico |
C14H12O3 | |
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N | |
3729884 | |
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O |
Especificaciones
3-(phenoxymethyl)benzoic acid | |
97% | |
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg | |
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O | |
228.247 | |
228.25 |
31719-75-2 | |
C14H12O3 | |
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3-(fenoximetil)benzoico | |
3729884 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia