Learn More
Ácido 3-(fenoximetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10537664 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10316474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63601DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 31719-75-2
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Clave InChI URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
Nombre IUPAC ácido 3-(fenoximetil)benzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 97%