Learn More
Cloruro de 3-nitrobencilo, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-172939
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
619-23-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007272
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
12078
1-(clorometil)-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
619-23-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007272
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
12078
1-(clorometil)-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41°C to 46°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino