Learn More
Bromuro de 3-nitrobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758086
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(bromometilo)-3-nitrobenceno
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(bromometilo)-3-nitrobenceno
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl bromide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 58°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 153°C to 154°C (7.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Br
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 334
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.