Learn More
3-Morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Morpholinophenol |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 3-morfolin-4-ilfenol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |