Learn More
Alfa Aesar™ 3-Metildifenilamina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyldiphenylamine |
Punto de fusión | 25°C to 27°C |
Densidad | 1.066 |
Punto de ebullición | 317°C |
Temperatura de inflamación | 147°C (297°F) |
Índice de refracción | 1.635 |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.25 |
Porcentaje de pureza | 99% |