Learn More
Alfa Aesar™ 3-Metildifenilamina, 99 %
Catalog Number 11427126
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
1205-64-7
C13H13N
183.254
MFCD00008530
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
3-methyldiphenylamine, n-phenyl-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-n-phenyl, n-phenyl-3-methylaniline, 3-methyl diphenylamine, 3-methyl diphenyl amine, 3-methyl-n-phenyl-aniline, n-3-methylphenyl-aniline, 3-methylphenyl phenylamine, n-3-methylphenyl aniline
14569
3-metil-N-fenilanilina
CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
1205-64-7
C13H13N
183.254
MFCD00008530
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
3-methyldiphenylamine, n-phenyl-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-n-phenyl, n-phenyl-3-methylaniline, 3-methyl diphenylamine, 3-methyl diphenyl amine, 3-methyl-n-phenyl-aniline, n-3-methylphenyl-aniline, 3-methylphenyl phenylamine, n-3-methylphenyl aniline
14569
3-metil-N-fenilanilina
CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 3-Methyldiphenylamine
Punto de fusión 25°C to 27°C
Densidad 1.066
Punto de ebullición 317°C
Temperatura de inflamación 147°C (297°F)
Índice de refracción 1.635
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 99%