Learn More
ácido 3-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 342.00€
CAS | 17153-20-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 127.099 |
Clave InChI | YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl |
PubChem CID | 4589692 |
Nombre IUPAC | ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico |
SMILES | CC1=NOC=C1C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10433963
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01252CB |
250 mg |
64.20€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10443963
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01252DA |
1 g |
99.85€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10452644
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01252DE |
5 g |
342.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
17153-20-7 | |
127.099 | |
3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl | |
ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico |
C5H5NO3 | |
YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N | |
4589692 | |
CC1=NOC=C1C(=O)O |
Especificaciones
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid | |
97% | |
3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl | |
CC1=NOC=C1C(=O)O | |
127.099 | |
127.1 |
17153-20-7 | |
C5H5NO3 | |
YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico | |
4589692 | |
97% |