Learn More
ácido 3-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452644 5 g 5 g
10433963 250 mg 250 miligramos
10443963 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01252DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 17153-20-7
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Clave InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%