Learn More
3-Metil-3-octanol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077626
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
5340-36-3
C9H20O
144.26
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference
21432
3-metiloctan-3-ol
CCCCCC(C)(CC)O
5340-36-3
C9H20O
144.26
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference
21432
3-metiloctan-3-ol
CCCCCC(C)(CC)O
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-octanol
Densidad 0.8220g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.822
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-3-octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.