Learn More
(3-Isocianatopropil)trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020812
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
24801-88-5
C10H21NO4Si
247.366
MFCD00051459
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
90613
trietoxi(3-isocianatopropil)silano
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
24801-88-5
C10H21NO4Si
247.366
MFCD00051459
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
90613
trietoxi(3-isocianatopropil)silano
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como componente en uretanos orgánicos/inorgánicos híbridos. También se utiliza en la síntesis de una superficie polimérica con funcionalidad de trietoxisilano unida covalentemente: adhesión al vidrio.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de alcoholes, aminas, agentes oxidantes y agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 238°C
Nombre del producto químico o material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
Número UN UN2927
Beilstein 4404652
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.37
Porcentaje de pureza 95%
Olor Mild
Índice de refracción 1.421
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.99