Learn More
Cloruro de 3-yodobenzoílo, 96 %
Catalog Number 11308426
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1711-10-0
C7H4ClIO
266.462
MFCD02093934
DTELTOREECFDBC-UHFFFAOYSA-N
74378
cloruro de 3-yodobenzoílo
C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)Cl
1711-10-0
C7H4ClIO
266.462
MFCD02093934
DTELTOREECFDBC-UHFFFAOYSA-N
74378
cloruro de 3-yodobenzoílo
C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Almacenar en condiciones frescas. Mantener alejado de metales activos, bases, agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzoyl chloride
Punto de fusión 23°C to 25°C
Punto de ebullición 159°C to 160°C (23 mmHg)
Índice de refracción 1.6415
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1860418
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo 3-iodobenzoylchloride, m-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-iodo, 3-iodo benzoyl chloride, 3-iodo-benzoyl chloride, benzoylchloride,3-iodo, benzoyl chloride,3-iodo, acmc-1bql4, 3-iodobenzoic acid chloride, 3-iodobenzoyl chloride, 97+%
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.47
Porcentaje de pureza 96%