Learn More
Clorhidrato 3-hidroxipiperidina, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10506070
Click to view available options
Cantidad:
100 g
64051-79-2
C5H11NO·ClH
137.61
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
2723962
piperidin-3-ol; clorhidrato
C1CC(CNC1)O.Cl
64051-79-2
C5H11NO·ClH
137.61
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
2723962
piperidin-3-ol; clorhidrato
C1CC(CNC1)O.Cl
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196.6°C to 198.7°C
Color Blanco
Análisis elemental 42.97 to 44.28% C, 9.90 to 10.33% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.