Learn More
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228722
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hidroxi-4-nitrobenzaldehído
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hidroxi-4-nitrobenzaldehído
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(NO2)CHO
Cantidad 1 g
Beilstein 08,62
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.