Learn More
3-Hidroxi-2-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de los isatógenos a través de intermedios de tolueno (difenilacetileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugares oscuros y lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad.
Se utiliza en la síntesis de los isatógenos a través de intermedios de tolueno (difenilacetileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugares oscuros y lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-iodopyridine |
Punto de fusión | 191°C to 195°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 109836 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221 |
Porcentaje de pureza | 98% |