Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxi-2-(hidroximetil)piridina, 85 %, técnico, ACROS Organics™
Catalog Number p-7077149
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
14173-30-9
C6H7NO2·HCl
161.59
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hydrochloride, 2-pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hcl, 3-hydroxy-2-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pubchem4075, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hcl, acmc-209xde, 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hcl
3084185
2-(hidroximetil)piridin-3-ol; clorhidrato
C1=CC(=C(N=C1)CO)O.Cl
14173-30-9
C6H7NO2·HCl
161.59
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hydrochloride, 2-pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hcl, 3-hydroxy-2-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pubchem4075, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hcl, acmc-209xde, 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hcl
3084185
2-(hidroximetil)piridin-3-ol; clorhidrato
C1=CC(=C(N=C1)CO)O.Cl
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 217.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 84% min. (HPLC)
Fórmula lineal HO(C5H3N)CH2OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.59
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 85%, Technical
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.