Learn More
3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 414.00€
CAS | 589-82-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H16O |
Peso molecular (g/mol) | 116.2 |
Clave InChI | RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol |
PubChem CID | 11520 |
Nombre IUPAC | heptan-3-ol |
SMILES | CCCCC(CC)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15304978
|
Thermo Scientific Acros
149090250 |
25 g |
41.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15314978
|
Thermo Scientific Acros
149091000 |
100 g |
123.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15324978
|
Thermo Scientific Acros
149095000 |
500 g |
414.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
589-82-2 | |
116.2 | |
3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol | |
heptan-3-ol |
C7H16O | |
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N | |
11520 | |
CCCCC(CC)O |
Especificaciones
3-Heptanol | |
0.8180g/mL | |
55°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)3CH(OH)C2H5 | |
01,I,205 | |
3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol | |
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N | |
heptan-3-ol | |
11520 | |
98% |
589-82-2 | |
156.0°C | |
Auténtico | |
C7H16O | |
1.4214 | |
0.818 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCCCC(CC)O | |
116.2 | |
116.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Almacenar en
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-661-1
RUO – Research Use Only