Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Heptanol |
| Densidad | 0.8180g/mL |
| Punto de ebullición | 156.0°C |
| Temperatura de inflamación | 55°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3CH(OH)C2H5 |
| Índice de refracción | 1.4214 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 01,I,205 |
| Mostrar más |