Learn More
Solución de bromuro 3-fluorofenil de magnesio, 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10535534
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Color Yellow to brown solution
Nombre de nota 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Punto de ebullición 65.0°C
% mín. CAS 19.46, 78.59
% máx. CAS 21.41, 80.54
Fórmula molecular C6H4BrFMg
Número MDL MFCD00672007
Concentración 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Densidad 1.0240g/mL
Sinónimo 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
Clave InChI VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Nombre IUPAC Magnesio; fluorobenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 199.31
PubChem CID 2778196
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.024
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.