Learn More
3'-Fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3′-Fluoroacetophenone |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Colorless to Yellow |
Densidad | 1.1200g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C (9.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 80°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Glass bottle |