Learn More
3'-Fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10646242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646242 5 g Glass bottle 5 g
10636242 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204440050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 455-36-7
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD00000338
Clave InChI HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3′-Fluoroacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 81.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100
Cantidad 5 g
Beilstein 07, III, 961
Nombre IUPAC 1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid