Learn More
Bromuro de 3-fluoro-5-metilbencilo, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 3-fluoro-5-metilbencilo se utiliza para la producción de bromuros inorgánicos. Y también se utiliza en productos farmacéuticos intermedios.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El bromuro de 3-fluoro-5-metilbencilo se utiliza para la producción de bromuros inorgánicos. Y también se utiliza en productos farmacéuticos intermedios.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |