Learn More
3-Fluoro-2-nitropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un producto especializado para aplicaciones de investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Un producto especializado para aplicaciones de investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-2-nitropyridine |
Punto de fusión | 30°C to 35°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.09 |
Porcentaje de pureza | 96% |