Learn More
3-Etoxipropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.70€ - 128.00€
CAS | 6291-85-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H13NO |
Peso molecular (g/mol) | 103.165 |
Número MDL | MFCD00008221 |
Clave InChI | SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine |
PubChem CID | 22720 |
Nombre IUPAC | 3-etoxipropan-1-amina |
SMILES | CCOCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11430108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23694.22 |
100 g | |||||||
11440108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23694.36 |
500 g |
128.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is employed as an intermediate used in the production of dyestuff and cosmetics. It is also used to partially open the rigid oxetane chain and to identify Hsp70 modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe emplea como intermediario en la producción de colorantes y cosméticos. También se utiliza para abrir parcialmente la cadena rígida de oxetano e identificar los moduladores de Hsp70.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
6291-85-6 | |
103.165 | |
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N | |
22720 | |
CCOCCCN |
C5H13NO | |
MFCD00008221 | |
3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine | |
3-etoxipropan-1-amina |
Especificaciones
3-Ethoxypropylamine | |
136°C to 138°C | |
C5H13NO | |
MFCD00008221 | |
1732287 | |
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N | |
3-etoxipropan-1-amina | |
22720 | |
99% |
6291-85-6 | |
32°C (91°F) | |
CH3CH2O(CH2)3NH2 | |
UN2733 | |
3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine | |
CCOCCCN | |
103.165 | |
103.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'rtecsNumber' : UI2700000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only