Learn More
3-Etoxipropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11440108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11440108 500 g 500 g
11430108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440108 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23694.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6291-85-6 | C5H13NO | 103.165 g/mol
It is employed as an intermediate used in the production of dyestuff and cosmetics. It is also used to partially open the rigid oxetane chain and to identify Hsp70 modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la producción de colorantes y cosméticos. También se utiliza para abrir parcialmente la cadena rígida de oxetano e identificar los moduladores de Hsp70.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6291-85-6
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.165
Número MDL MFCD00008221
Clave InChI SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine
PubChem CID 22720
Nombre IUPAC 3-etoxipropan-1-amina
SMILES CCOCCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxypropylamine
Densidad 0.86
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Temperatura de inflamación 32°C (91°F)
Fórmula lineal CH3CH2O(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4185
Cantidad 500 g
Número UN UN2733
Beilstein 1732287
Información de solubilidad Miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%