Learn More
3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 91.80€
CAS | 121-32-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
Número MDL | MFCD00006944 |
Clave InChI | CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal |
PubChem CID | 8467 |
ChEBI | CHEBI:48408 |
Nombre IUPAC | 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído |
SMILES | CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10081760
|
Thermo Scientific Acros
156030050 |
5 g | Frasco de vidrio |
28.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10286150
|
Thermo Scientific Acros
156031000 |
100 g | Frasco de vidrio |
28.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13488378
|
Thermo Scientific Acros
156035000 |
500 g | Frasco de vidrio |
91.80€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
121-32-4 | |
166.18 | |
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N | |
8467 | |
3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído |
C9H10O3 | |
MFCD00006944 | |
ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal | |
CHEBI:48408 | |
CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O |
Especificaciones
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | |
121-32-4 | |
100.0 | |
Blanco | |
96% min. (GC) | |
C2H5OC6H3(OH)CHO | |
08,256 | |
ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal | |
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N | |
3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído | |
8467 | |
166.18 | |
Polvo cristalino fino |
97% | |
96.0 | |
76.0°C to 79.0°C | |
Auténtico | |
C9H10O3 | |
MFCD00006944 | |
15,3908 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and prpylene,glycol | |
CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O | |
166.18 | |
CHEBI:48408 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-464-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CU6125000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4